Learn More
Diclorhidrato de hidracina, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408432
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Para usar como eliminador de cloro en flujos de gas HCl
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5341-61-7
Fórmula molecular ClH5N2
Peso molecular (g/mol) 68.50
Número MDL MFCD00064543
Clave InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
Nombre IUPAC hidracina;diclorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NN
Especificaciones
Punto de ebullición 200°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Hydrazine dihydrochloride
Punto de fusión 198°C
Nombre de nota Special handling precautions required
Color Blanco
Forma física Masa
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.97
Olor Odorless
Aspecto White crystalline or lump
Densidad 1.42g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hidrazina, diclorhidrato
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorhidrato de hidracina, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals >