Learn More
Diclorhidrato de hidracina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697564
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
CAS: 5341-61-7 | ClH5N2 | 68.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5341-61-7
Fórmula molecular ClH5N2
Peso molecular (g/mol) 68.50
Número MDL MFCD00064543
Clave InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
Nombre IUPAC hidracina;diclorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine dihydrochloride
Punto de fusión 198.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NH2NH2·2HCl
Índice Merck 15, 4809
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.97
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico