Learn More
Hidracina monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498880
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
2500 g
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidracina monohidrato se utiliza como agente reductor. También se utiliza en el tratamiento de aguas, especialmente efluentes y calderas industriales, en el tratamiento de metales y en el proceso de extracción minera, así como en la síntesis de ingredientes activos en la industria farmacéutica como 3-amino-1,2,4-triazol cefazolina, rizatriptán, anastrozol, fluconazol, metazacloro metamitrona pirazol, metribuzina, paclobutrazol, diclobutrazol, propiconazol y triadimefon. Participa en la preparación de heterociclos como pirazoles y piridacinas. Participa activamente en la reducción de Wolff-Kishner, que convierte el grupo carbonilo de una cetona en un puente de metileno a través de un intermediario de hidrazona. Además, se utiliza para la escisión de los derivados de la ftalimida N-alquilada. En la reacción de Einhorn-Brunner, reacciona con imidas para obtener triazoles.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol. Inmiscible con cloroformo, hidrocarburos y éter.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la MSDS antes de la compra. MSDS disponibles en línea en www.alfa.com Incompatible con agentes oxidantes, oxígeno, cobre, materiales orgánicos y cinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H6N2O
Peso molecular (g/mol) 50.06
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Nombre del producto químico o material Hydrazine monohydrate
Punto de fusión -52°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal H2NNH2·H2O
Número UN UN2030
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice Merck 14,4771
Información de solubilidad Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06 (32.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.431
Densidad 1.027
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrazine monohydrate, hydrazine