Learn More
Monoclorhidrato de hidracina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266350
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
CAS: 2644-70-4 | H4N2·HCl | 68.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2644-70-4
Fórmula molecular H4N2·HCl
Peso molecular (g/mol) 68.51
Número MDL MFCD00044368
Clave InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422
PubChem CID 115031
Nombre IUPAC hidracina;clorhidrato
SMILES NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine monohydrochloride
Punto de fusión 89°C to 93°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal H2NNH2·HCl
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in most organic solvents,soluble in liquid ammoniak
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.51
Porcentaje de pureza ≥98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine monohydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.