Learn More
Sulfato de hidracina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130.12 g/mol
25.23€ - 108.94€
CAS 10034-93-2
Fórmula molecular H4N2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 130.12
Número MDL MFCD00044873
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10138280
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
423770500
50 g Frasco de plástico
25.23€
50 g
10578902
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
423771000
100 g Frasco de plástico
44.95€
100 g
10117383
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
423775000
500 g Frasco de plástico
108.94€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
10034-93-2
130.12
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
24842
NN.OS(=O)(=O)O
H4N2·H2SO4
MFCD00044873
hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
hidracina;ácido sulfúrico
Especificaciones
Hydrazine sulfate
10034-93-2
Polvo cristalino
H2NNH2·H2SO4
15, 4810
Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
NN.OS(=O)(=O)O
130.12
130.12
Reactivo ACS
254.0°C
Blanco
H4N2·H2SO4
MFCD00044873
hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
hidracina;ácido sulfúrico
24842
≥99.0%
0.05% max
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar cáncer.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Muy tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIELLavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 233-110-4
Nombre del producto
  • Hydrazine sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.