Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Código de producto. 15641910 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
CAS 10034-85-2
Fórmula molecular HI
Peso molecular (g/mol) 127.91
Número MDL MFCD00011347
Clave InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nombre IUPAC yoduro de hidrógeno
SMILES I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydriodic Acid
Nombre de nota Distilled, Contains No Stabilizer
Densidad 1.701g/mL at 25°C
Cantidad 250 mL
Número UN 1787
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.91g/mol
Porcentaje de pureza 99.99% (trace metals basis)