Learn More
Ácido hidrobrómico, purum p.a., Honeywell™
Código de producto. 15661690 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
Purum p.a., ≥ 48 %
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Nombre IUPAC bromano
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
Densidad 1,49 g/ml a 25 °C
Presión de vapor 8 mmHg (25 °C), 320 psi (21,1 °C)
Cantidad 250mL.
Número UN 1788
Beilstein 3587158
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥48%
Grado purum p.a.