Learn More
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 0,01N, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
34.87€ - 151.76€
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH |
Peso molecular (g/mol) | 36.46 |
Número MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clave InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11303797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035648.K2 |
1 L |
34.87€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11393787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035648.K7 |
4 L | N/A | ||||||
11383787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035648.M4 |
20 L |
151.76€
20 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Hydrochloric acid, 0.01N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7647-01-0, 7732-18-5 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17883 |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
313 | |
Cl |
Specifications
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Ácido clorhídrico:0,083%; agua:99,917% |
0.01N | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Líquido | |
Incolora | |
Miscible with water, methanol,ethanol and ether | |
clorano | |
313 | |
36.46 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes