Learn More
Ácido clorhídrico, 0,02 M (0,02 N), solución volumétrica y analítica (AVL), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
:
1 L
Descripción
- Titulante, titulante estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia.
- Preciso, estable, reproducible y totalmente factorizado.
- Las valoraciones realizadas con este producto, muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- Se ha demostrado la estabilidad (ya sea abierta o sin abrir) durante la vida útil de este producto.La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado por Reagecon' según un método de ensayo acreditado ISO 17025 (INAB Ref.: 264T)
- Certificado según una especificación del ± 0,1 %.
- El producto es un reactivo con concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato dispensador a una muestra (analito), hasta que se considera que se ha completado una reacción entre los dos líquidos.
- Puede utilizarse para titulaciones manuales, o titulaciones automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de alguna de las diversas propiedades.
- Las valoraciones ácido/base, también llamadas valoraciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 0,02 M (0,02 N) |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |