Learn More
Ácido clorhídrico, 0,1 M, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11484789 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Elaborado conforme a la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.2.2) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. El ácido clorhídrico, 0,1 M, grado EP, Reagecon™ es una solución volumétrica lista para usar con 3,646 g de HCl por 1 l de agua para su uso como reactivo de laboratorio.
El ácido clorhídrico (HCl) es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos, incluso como reactivo de laboratorio, en la producción de cloruro, como agente neutralizante de bases y como catalizador y disolvente en la síntesis orgánica.
Esta solución se prepara diluyendo 100 ml de ácido clorhídrico de 1 M en 1 l de agua, donde el ácido clorhídrico de 1 M se prepara diluyendo 103 g de ácido clorhídrico en 1 l de agua.
  • Elaborada en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del capítulo 4 (4.2.2)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto listo para usar elimina el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen chloride
pH 1
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0.1M.
Olor Inodoro
Envase A prueba de manipulación
Presión de vapor 190 mmHg a 25 °C
Certificado de análisis
Disolvente o matriz Agua
Normalidad 0,1N
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 ml de ácido clorhídrico 1 M diluido en 1 l de agua