Learn More
Ácido clorhídrico, solución volumétrica de 0,1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
Nombre de nota | 0.1N Volumetric Solution |
Envase | Frasco de boca estrecha de polietileno |
Gravedad específica | 1 l = 0,00kg |
Cantidad | 1 l |
Nombre IUPAC | clorano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Título del producto
Ácido clorhídrico, solución volumétrica de 0,1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido