Learn More
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 0,5 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323777
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
20L.
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC clorano
SMILES Cl
Especificaciones
Aspecto Líquido incoloro
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
Presión de vapor 23 hPa (17 mm Hg) a 20 °C
Cantidad 4 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:4,13%; agua:95,87%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid