Learn More
Ácido clorhídrico, 32 %, certificado AR para análisis, d = 1,16, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073072 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
ClH, número CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, ácido muriático, ácido clorhídrico anhidro, cloruro de hidrógeno hcl, acide chlorhydrique, cloruro de hidrógeno, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico , chlorwasserstoff, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,45 g/mol
ClH, número CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, ácido muriático, ácido clorhídrico anhidro, cloruro de hidrógeno hcl, acide chlorhydrique, cloruro de hidrógeno, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico , chlorwasserstoff, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,45 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC clorano
SMILES Cl
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión -35 °C
Punto de ebullición 57 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 1 l
Viscosidad 1,9 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 32%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.