Learn More
Ácido clorhídrico, de 36,5 a 38,0 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
2.5 L
Envase:
Clear Glass Bottle
Frasco de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1 l = 1,18kg |
Cantidad | 2,5 l |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 |
Porcentaje de pureza | 36.5 to 38.0% |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.