Learn More
Ácido clorhídrico, de 36,5 a 38,0 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15818931
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
2.5 L
Envase:
Clear Glass Bottle
Frasco de vidrio
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Envase Clear Glass Bottle
Gravedad específica 1L = 1.18kg
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™