Learn More
Solución de ácido clorhídrico, AR al 37 %, Chem-Lab
Código de producto. 11979002
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Se utiliza como reactivo de laboratorio y agente acidificante. La solución de ácido clorhídrico, AR al 37 %, Chem-Lab se utiliza para el control del pH, titulaciones, el análisis de trazas, la producción de compuestos orgánicos e inorgánicos y en la regeneración de resinas de intercambio iónico. Conforme a ISO, Farmacopea Normas europeas
El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos industriales. Es una solución incolora y altamente acre de cloruro de hidrógeno (HCl) en agua. Se utiliza con frecuencia en soluciones tampón de pH, en la regeneración de resinas de intercambio iónico y en la producción de cloruros y la síntesis de productos orgánicos.
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composición Hydrochloric acid 37% a.r.
Punto de fusión de -25 °C
Punto de ebullición de 50 °C
Concentración HCl al 37+%
Densidad 1.19g/mL
Residuo después del encendido < 0,0005%
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza >37%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 37% p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid