Learn More
Ácido clorhídrico, 37%, certificado AR para análisis, d = 1,18, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2,5 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Descripción
ClH, número CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | -35 °C |
Punto de ebullición | 57 °C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Presión de vapor | 125 mbar a 20 °C |
Cantidad | 2.5 l |
Viscosidad | 1.8 mPaS a 15 °C |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid