Learn More
Ácido clorhídrico, 37%, certificado AR para análisis, d = 1,18, Fisher Chemical™
Código de producto. 10657602
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2,5 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
ClH, número CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
ClH, número CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico anhidro, 2,5 l, 57 grados C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 57 °C
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 25L.
Viscosidad 1,8 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.