Learn More
Ácido clorhídrico, sol. ac. 5 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319508
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
4 l
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color De incoloro a amarillo
Concentración Sol. ac. al 5 % v/v
Cantidad 4 l
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Nombre IUPAC dicloropaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid