Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, 37%, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 37%
30.37€ - 1542.31€
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Cantidad Densidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Densidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15638350
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-25ML
25 mL 1.2 g/mL at 25°C Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15602790
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-100ML
100 mL 1.2 g/mL at 25°C Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15642790
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
258148-500ML
500mL 1,2 g/ml a 25 °C
74.35€
500 ml
15622790
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
258148-2.5L
2,5 l 1,2 g/ml a 25 °C
131.39€
2.50 litros
15652790
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-6X500ML
6 x 500 ml 1,2 g/ml a 25 °C
374.23€
paquete de 6
15662790
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-6X500ML-GL
6 x 500 mL 1.2 g/mL at 25°C Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15648350
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-4L
4 l 1,2 g/ml a 25 °C
184.85€
4 litros
15632790
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-4X4L
4 x 4 l 1,2 g/ml a 25 °C
643.08€
paquete de 4
15612790
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
258148-189L
189 L 1.2 g/mL at 25°C Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
7647-01-0
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
Cl
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Especificaciones
Hydrochloric Acid
37%
3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
MFCD00011324 MFCD00792839
1098214
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
cloruro de hidrógeno
313
36.46g/mol
7647-01-0
≤5ppm
ClH
1789
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Reactivo ACS
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.