Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2.5 L
6 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
Concentración | 37% |
Densidad | 1.2g/mL at 25°C |
Residuo después del encendido | ≤5ppm |
Presión de vapor | 7.93psi (37.7°C), 3.23psi (21.1°C) |
Cantidad | 2.5 L |
Número UN | 1789 |
Beilstein | 1098214 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Grado | Reactivo ACS |