Learn More
Ácido clorhídrico, puro, fumante, solución al 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
Punto de fusión | de -35,0 °C |
Punto de ebullición | de 57,0 °C |
Densidad | 1.1800g/mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1,18 |
Cantidad | 2,5 l |
Viscosidad | 1,9 mPa.s (15 °C) |
Fórmula lineal | HCl |
Forma física | Solución |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido clorhídrico, puro, fumante, solución al 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido