Learn More
Ácido clorhídrico, puro, fumante, solución al 37 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478470
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Ácido clorhídrico, del 35,0 al 39,0 %, ClH, número CAS-7647-01-0, 7732-18-5, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico anhidro, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido muriático, alcoholes de sal, 10 l, 57,0 °C, CHEBI:17883
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 57,0 °C
Densidad 1.1800g/mL
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1,18
Cantidad 10L.
Viscosidad 1,9 mPa.s (15 °C)
Fórmula lineal HCl
Forma física Solución
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible:823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno y éter, insoluble en hidrocarburos
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 35.0 to 39.0%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid