Learn More
Ácido clorhídrico, Puriss. P.a., reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, fumante, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 l
2,5 l
2.5 l
30kg
4 x 2,5 l
4 x 2.5L
6 x 1 l
235 kg
72 x 2.5 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densidad | 1.2g/mL at 25°C |
Residuo después del encendido | ≤0.0005% (as SO4) |
Presión de vapor | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
Cantidad | 235 kg |
Número UN | UN1789 |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 |
Porcentaje de pureza | ≥37% |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction