Learn More
Hydrochloric acid, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 l
2,5 l
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
250 ml
5 litros
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
Color | Incolora |
Densidad | 1.16g/mL at 20°C, 1.2g/mL at 25°C |
Presión de vapor | 3.23 psi (21.1°C), 7.93 psi (37.7°C) |
Cantidad | 250 mL |
Número UN | UN1789 |
Beilstein | 1098214 |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥32% (T) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.