Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 1 M de HCI (1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15664940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
10 L
10L.
20 L
30L.
4 x 5 l
6 x 1 l
Envase:
Balde de plástico
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 1 M de HCl (1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Concentración 1M
Presión de vapor 190 mmHg (25°C)
Cantidad 20 L
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid