Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 2,0 M, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10L.
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid solution |
Concentración | 2.0M |
Presión de vapor | 190 mmHg (25 °C) |
Cantidad | 10L. |
Número UN | UN1789 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |