Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de HCI (0,1 N), Honeywell Fluka™
Product Code. 15664960 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
1 l
5L.
10 L
10L.
4 x 5 l
6 x 1 l
Envase:
Frasco de plástico
VOLPAC™ Container
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de HCl (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Nombre de nota volumetric, 0.1 M HCl (0.1N)
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 4 x 5 l
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Ph reactivo farmacopea
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid solution
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.