Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea europea, 0,5 M HCl (0,5N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
5L.
10 L
10L.
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid solution |
Concentración | 0.5M. |
Presión de vapor | 190 mmHg (25 °C) |
Cantidad | 10L. |
Número UN | UN1789 |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid