Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea europea, 0,5 M HCl (0,5N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15664950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
5L.
10 L
10L.
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
Volumétrico, react. farmacopea europea, HCl 0,5 M (0,5N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Concentración 0.5M.
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 5L.
Número UN UN1789
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid