Learn More
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™
Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, ≥40%
64.47€ - 486.51€
CAS 7664-39-3
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15602980
Ver documentos
Honeywell-Fluka
30103-1L
1 l
64.47€
1 litro
15612980
Ver documentos
Honeywell-Fluka
30103-2.5L
2,5 l
140.11€
2.50 litros
15632980
Ver documentos
Honeywell-Fluka
30103-5L
5L.
280.71€
5 litros
15642980
Ver documentos
Honeywell-Fluka
30103-6X1L
6 x 1 l
349.80€
paquete de 6
15622980
Ver documentos
Honeywell-Fluka
30103-4X2.5L
4 x 2.5L
486.51€
paquete de 4
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
7664-39-3
20.01
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
14917
FH
MFCD00011346
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CHEBI:29228
Especificaciones
Hydrofluoric Acid
7664-39-3
1,15 g/ml a 25 °C
25 mmHg (20 °C)
MFCD00011346
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
F
20.01
CHEBI:29228
ACS/Puriss. p.a.
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
≥ 40%
≤0,0005% (como SO4)
FH
1790
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
fluoruro de hidrógeno
14917
20.01g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H300 + H310 + H330-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-634-8
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300 + H310 + H330-Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen fluoride