Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de hidrógeno hidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate |
Punto de fusión | 60.0°C |
Forma física | Polvo y trozos |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | H2PtCl6·xH2O |
Información de solubilidad | (in alcohol) Passes test |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.82 |
Porcentaje de pureza | ≥37.50% (Pt) |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de vidrio |