Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, al 3 % en peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
27.30€ - 131.00€
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10081254
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
426000250
25 mL Frasco de plástico
27.30€
25 ml
10517824
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
426001000
100 mL Frasco de plástico
45.55€
100 ml
10061494
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
426000010
1 L Frasco de plástico
131.00€
1 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución de peróxido de hidrógeno, al 3 % en peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals