Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, Honeywell™
BIOPHARMA
Código de producto. 15954770 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Cumple las especificaciones analíticas la farmacopeaNord., del 34,5 al 36,5 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5, 7722-84-1
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC refrigeración
SMILES O
Especificaciones
% mín. CAS ≥50.00%, ≥30.00%
% máx. CAS <70.00%, <50.00%
Notas de grado de pureza Reagent pharmacopeia chemistry reagents
Envase Frasco de plástico
Cantidad 6 x 1 L
Forma física Líquido