Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, purum p. a., ≥35 % (RT), Honeywell
purum p. a., ≥35 % (RT)
Brand: Honeywell Research Chemicals 95299-1L
Cantidad | 1 L |
---|
View more versions of this product
Description
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Chemical Identifiers
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
peróxido de hidrógeno |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Specifications
Hydrogen peroxide solution | |
H2O2 | |
UN2014 | |
1.13g/mL at 20°C | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
peróxido de hidrógeno | |
784 | |
34.01g/mol | |
23.3 mmHg (30°C) |
7722-84-1 | |
MFCD00011333 | |
3587191 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
≥35% (RT) | |
1 L |
Safety and Handling
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide solution
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.