Learn More
Peróxido de hidrógeno, solución tópica, contiene fenacetina al 0,05 % máx. como conservante, de 2,5 a 3,5 %, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
115.00€ - 608.00€
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15567984
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
2182-01
500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15577984
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
2182-03
4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
608.00€
4 litros
7722-84-1
34.014
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CHEBI:16240
OO
H2O2
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
784
peróxido de hidrógeno
Especificaciones
Hydrogen Peroxide
7722-84-1
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
OO
34.014
CHEBI:16240
2.5 to 3.5%
1L = 1.00kg
Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative
H2O2
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
peróxido de hidrógeno
784
34.01
USP