Learn More
Ftalato de hidrógeno - C6H4(COO)2H para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
54.00€ - 114.00€
Fórmula molecular C6H4(COO)2H-
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12972125
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 020 100
100 mL Frasco de vidrio
54.00€
100 ml
12982125
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 020 250
250 mL Frasco de vidrio
77.00€
250 ml
12992125
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
A 020 500
500 mL Frasco de vidrio
114.00€
500 ml
C6H4(COO)2H-
Especificaciones
Hydrogen Phthalate
C6H4(COO)2H-
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Líquido
1 g/L
H2O
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)