Learn More
Tetranitratoaurato de hidrógeno(III) hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Au 38,9-40,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051088
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Used for Isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00046178
Sinónimo Nitratoauric acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Punto de fusión ∼72°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Decomposes in water; Soluble in HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.99 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 38.9 to 40.1%