Learn More
Contec™ HydroPure
Contec HydroPure es una mezcla de 6 % de peróxido de hidrógeno y agua purificada.
Marca: Contec™ FBC16HP
Descripción
Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas, Contec HydroPure deja poco o nada de residuos y es ideal para su uso en la mayoría de las superficies. Contec HydroPure está disponible en un pulverizador de 1 l y un recipiente con tapón de 1 l, así como en un recipiente con tapón de 5 l. También hay disponible una versión estéril para zonas más críticas. El producto se filtra por 0,2 μm, se llena con aire de flujo unidireccional de grado A y se envasa en sala limpia de grado B.
Suministrado con bolsas dobles; el producto está diseñado para facilitar su entrada en salas limpias farmacéuticas.
Características y ventajas
- El peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno, lo que lo convierte en un residuo muy bajo
- Filtrado a 0,2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado B, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
- Esporicida en 15 minutos
- El sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco evita que el contenido del frasco resulte contaminado mientras se usa
- El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
- Envase en bolsa doble con rotura lineal para que cada bolsa sea fácil de abrir incluso con guantes
- No está clasificado como corrosivo y puede utilizarse con seguridad en todas las áreas de la sala limpia
Especificaciones
Peróxido de hidrógeno al 6 % y agua purificada | |
Frasco con tapón | |
1 L |
Seguridad y manipulación
- CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L