Learn More
Hidroxilapatito, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydroxylapatite |
Punto de fusión | 1700.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2 |
Índice Merck | 15, 3514 |
Información de solubilidad | Solubility in water: negligible |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.31 |
Porcentaje de pureza | 35 to 40% (Ca) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydroxylapatite