Learn More
Hidroxilapatito, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10199372
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-06-5
Fórmula molecular Ca5HO13P3
Peso molecular (g/mol) 502.31
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo Calcium phosphate hydroxide
Nombre IUPAC Pentacalcio-hidróxido trifosfato
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylapatite
Punto de fusión 1700.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Índice Merck 15, 3514
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.31
Porcentaje de pureza 35 to 40% (Ca)
Grado Analítica
Pérdida por ignición 8% max. (800°C)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Hydroxylapatite