Learn More
Ansell Guantes de poliamida antiestáticos HyFlex™ 11-132 sin pelusa
Los guantes se han tejido con una técnica sin interrupciones ni costuras con un revestimiento textil fabricado con hilo de poliamida dopado con cobre Las propiedades antiestáticas protegen a los usuarios frente a descargas electrostáticas.
31.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Estructura | Tejido sin costuras |
Color | Natural |
Hand | Ambidiestro |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009591
|
Ansell
11132060 |
6 | N/A | ||||||
16019591
|
Ansell
11132070 |
7 | N/A | ||||||
16029591
|
Ansell
11132080 |
8 | N/A | ||||||
16039591
|
Ansell
11132090 |
9 | N/A | ||||||
16049591
|
Ansell
11132100 |
10 |
31.60€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tejido con una técnica sin costuras ni interrupciones
- Revestimiento textil de poliamida elástico dopado con cobre
- Las propiedades antiestáticas protegen al usuario de descargas electrostáticas
- Al ser ambidiestros su vida útil se duplica, ya que se pueden usar en cualquiera de las dos manos
- Estos guantes con un bajo nivel de formación de pelusa ofrecen puntos de sutura finos y elásticos
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Natural | |
Hilo Ansell Intercept Technology™ | |
Tejido |
Tejido sin costuras | |
Ambidiestro | |
1131A | |
11-132 |