Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (anteriormente denominado Monysoft 1)
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tipo de producto:
Guantes de protección mecánica
Descripción
- Guante tejido con una técnica sin costuras.
- Forro textil de hilo de poliamida de alta elasticidad.
- Puño elástico.
- Al ser ambidiestros su vida útil se duplica, ya que se pueden usar en cualquiera de las dos manos.
- Son extendibles y se adaptan a la perfección.
- Guante con un bajo nivel de pelusas.
- Excelente comodidad y movilidad
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
Material de la parte posterior | Nailon |
Chlorinated | No |
Clasificación | Categoría I |
Estructura | Tejido sin costuras |
Material del manguito | Nailon |
Descripción | Comodidad y protección frente a los producto manipulados |
Coating Material | Uncoated |
Color | Blanco |
Desechables | No |