Learn More
Ansell™ Guantes de resistencia media de nitrilo y poliuretano con revestimiento de inmersión 3/4 Hyflex™ serie 11-427
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes de protección mecánica
- Guante tejido sin costuras, calibre 13
- Palma anatómica revestida
- Innovador revestimiento aplicado en un proceso a base de agua respetuoso con el medio ambiente
- Sin silicona
- Buena resistencia a las abrasiones y a los cortes
- Resisten el calor hasta 100 °C
- Tiene un círculo indicador (naranja) que identifica el nivel de resistencia a los cortes con un código de colores: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo)
Aplicaciones:
- Aeronáutica
- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Montaje de productos blancos
- Trabajos de acabado
- Fabricado de vidrio
- Corte de piezas pequeñas secas o ligeramente aceitosas
- Mantenimiento
- Moldeado e inyección de plásticos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2006 y EN 407:2004 |
Color | Gris, Amarillo brillante |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 7 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Modelo | 11-427_7 |
Serie | 11-427 |
Longitud (métrico) | 220 a 260 mm |