Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-435
El primer guante del mercado hecho de poliuretano a base de agua para mejorar la movilidad y comodidad del guante con un nivel 5 de resistencia a los cortes.
Marca: Ansell Edmont™ 11435070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a los cortes y a la aparición de rebaba
- Guante trenzado sin costuras para un ajuste, una movilidad y una flexibilidad de calidad
- Transpirabilidad y sensación de frescura excelentes
- El revestimiento gris de la palma disimula la suciedad y permite que se puedan usar durante un más tiempo para reducir los costes generales de sustitución
- Antiestáticos para mejorar la seguridad en áreas críticas
- Sin silicona
- Con certificado Oeko-Tex™ 100
- Ideales para los sectores de la automoción, la química y la fabricación de maquinaria, equipos y metales
Especificaciones
Poliuretano | |
Poliuretano | |
7 | |
Dyneema™ | |
Palma recubierta | |
Extrema resistencia a cortes y rebabas |
Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4542, ANSI | |
Guantes de peso medio | |
Puños herméticos | |
Dyneema™ | |
144 par |