Learn More
Ansell Guantes industriales de resistencia media HyFlex™ 11-500
Los guantes industriales ofrecen comodidad y un agarre seguro. Perfectos para aplicaciones secas o ligeramente grasas en las que los trabajadores necesiten protección contra cortes ligeros.
132.00€ - 150.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro, Amarillo
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11746414
Ver documentos
Ansell
11500070
7
150.00€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11756414
Ver documentos
Ansell
11500080
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11766414
Ver documentos
Ansell
11500090
9
150.00€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Perfectos para operaciones de montaje y mantenimiento que impliquen la manipulación de herramientas y materiales afilados y puntiagudos
  • El revestimiento elástico Kevlar™ es resistente a los cortes, proporciona un ajuste cómodo y protege de cortes molestos y de la abrasión.
  • El revestimiento de espuma de nitrilo de color negro en la palma y las yemas de los dedos hace que el aceite se aleje de la superficie del guante.
  • Puño más largo para una protección adicional contra cortes alrededor de la muñeca
  • Amarillo
Especificaciones
Especificaciones
ANSI 3
Tejido
Negro, Amarillo
Sí
EN 388:3231B, EN 388:3231
Tejido
HyFlex™ 11-500
19,8 cm
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Espuma de nitrilo
ANSI A2
Guantes resistentes a cortes
Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
Nailon, Lycra™, fibra de aramida
7,8 in