Learn More
Ansell Guantes de nailon blancos HyFlex™ 11-600W con revestimiento de poliuretano
El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto, mientras que la paleta de colores blancos es útil para aplicaciones limpias.
52.45€
Especificaciones
Coating Material | Poliuretano |
---|---|
Color | Blanco |
Hand | Específico |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12610712
|
Ansell
11600060 |
6 |
52.45€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12620712
|
Ansell
11600070 |
7 |
52.45€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12690702
|
Ansell
11600100 |
10 |
52.45€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12600712
|
Ansell
11600110 |
11 |
52.45€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12640712
|
Ansell
11600090 |
9 |
52.45€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12630712
|
Ansell
11600080 |
8 |
52.45€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Especificaciones
Poliuretano | |
Blanco | |
Específico | |
Tejido |