Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano verde y azul oscuro HyFlex™ serie 11-616
Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones sencillas en entornos secos o ligeramente aceitosos. Ofrece una comodidad, un ajuste y una sensibilidad táctil excepcionales para llevar a cabo las tareas de manipulación más delicadas.
64.75€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 3121 |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12650722
|
Ansell™
11616100 |
10 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12660722
|
Ansell™
11616110 |
11 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12670722
|
Ansell™
11616060 |
6 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12690722
|
Ansell™
11616080 |
8 |
64.75€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12680722
|
Ansell™
11616070 |
7 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12600732
|
Ansell™
11616090 |
9 |
64.75€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La tecnología de punto de calibre 18 permite que este guante sea ultrafino pero robusto
- Ideales para trabajadores que necesitan un mayor nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión
- Ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves.
Especificaciones
Poliuretano | |
Poliuretano | |
Guantes de peso ligero | |
Puños herméticos | |
Palma recubierta | |
11-616 |
Con marcado CE, EN 388: 3121 | |
Poliuretano | |
11-616 | |
Nailon | |
144 par |