Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-618
Como si fuera una segunda piel, este guante ofrece una comodidad, ajuste y sensibilidad asombrosos para las tareas de manipulación más delicadas. Los guantes de poliuretano Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-618 ofrecen un excelente tacto y precisión.
64.75€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 2121 |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786643
|
Ansell™
11618100 |
10 |
64.75€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11796643
![]() |
Ansell™
11618110 |
11 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11706653
|
Ansell™
11618060 |
6 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11716653
|
Ansell™
11618070 |
7 |
64.75€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11726653
|
Ansell™
11618080 |
8 |
64.75€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11736653
|
Ansell™
11618090 |
9 |
64.75€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El revestimiento y el guante son oscuros para disimular la suciedad y reducir el gasto en guantes
- Revestimiento de baja resistencia de calibre 18
- Ideales para el sector de la automoción y la fabricación de metales
Especificaciones
Poliuretano | |
Poliuretano | |
Guantes de peso ligero | |
Tejido | |
Palma recubierta | |
11-618 |
Con marcado CE, EN 388: 2121 | |
Poliuretano | |
11-618 | |
Nailon | |
144 par |