Learn More
Ansell™ Guantes tejidos y ligeros de poliuretano HyFlex™ serie 11-619
Como si fuera una segunda piel, este guante ofrece una comodidad, ajuste y sensibilidad asombrosos para las tareas de manipulación más delicadas. Los guantes de talla pequeña de poliuretano de punto Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-619 incluyen una tecnología de punto de calibre 18 que permite que el guante sea ultrafino y resistente al mismo tiempo.
9.05€ - 36.20€
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 2121
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Tipo de producto Lightweight Gloves
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12640732
Ver documentos
Ansell™
11619070
7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12660732
Ver documentos
Ansell™
11619090
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12620732
Ver documentos
Ansell™
11619110
11 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12630732
Ver documentos
Ansell™
11619060
6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12610732
Ver documentos
Ansell™
11619100
10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12650732
Ver documentos
Ansell™
11619080
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Diseñados para una amplia gama de aplicaciones ligeras en entornos secos o ligeramente grasos
  • Ideales para trabajadores que necesitan un mayor nivel de ajuste, sensibilidad y precisión que el que ofrecen sus guantes actuales
  • También son ideales para aplicaciones en las que se utilizan guantes de algodón o ningún guante a pesar del riesgo de rasguños, ampollas y lesiones menores
  • Ideales para montaje final, aire acondicionado, motores eléctricos, montaje de mazo de cables, trabajos de ajuste
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Poliuretano
Lightweight Gloves
Puños herméticos
Palma recubierta
11-619
Con marcado CE, EN 388: 2121
Poliuretano
11-619
Nailon
144 par